Langarm-Hemd, Legacy
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Über diesen Artikel
Herrenhemd aus Luxe-Gewebe bestehend aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Vorbehandelt gegen Einlaufen
- Passe und Rückenfalten
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
Gewicht: 177 g/m²
6 Varianten
Product Details & Documents
Herrenhemd aus Luxe-Gewebe bestehend aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Vorbehandelt gegen Einlaufen
- Passe und Rückenfalten
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
Gewicht: 177 g/m²
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- KWIN100731940S
- KWIN100731940M
- KWIN100731940L
- KWIN100731940XL
- KWIN1007319402XL
- KWIN1007319403XL
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Stoff:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Gewicht:
- 177 g/m²
- 177 g/m²
- 177 g/m²
- 177 g/m²
- 177 g/m²
- 177 g/m²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- FarbeKonfektionsgrößeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100731940SEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100731940MEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100731940LEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100731940XLEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN1007319402XLEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN1007319403XLEinsatzbereiche / VerwendungAllgemeine AnwendungenGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangStoff65% polyester and 35% cottonGewicht177 g/m²