Stretch-Gürtel, 994 RB
Elastischer Gürtel aus 70% Polypropylen und 30% Latex-beschichtetem Garn.
- Verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial
- Silberschließe mit Logo und Flaschenöffner
- Weite 40 mm
- Catalog No:
- 113-08039
- Modell:
- 994 RB
- Stoff:
- 70% polypropylene and 30% latex
Frequently Bought Together