Regenhose, Match 216 RS
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Besonders leichte, wasserabweisende Hose aus 100 %.
- PU-beschichtetem Nylon-Jersey mit Stretch
- Elastischer Bund in der Taille mit Gürtelschlaufen
- Abnehmbare verstellbare Hosenträger
- Zollstocktasche
Gewicht: 190 g/m²
Certifications: EN 343 (3-2)
Technische Daten
- Catalog No:
- KWIN100557540S
- KWIN100557540M
- KWIN100557540XS
- KWIN100557540XL
- KWIN1005577302XS
- KWIN1005575402XL
- KWIN1005575403XL
- KWIN1005575402XS
- KWIN100557540L
- KWIN100557730XS
- Modell:
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- 216 RS
- Anwendungsbereich Outfit:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Stoff:
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- 100% nylon/Polyurethane
- Gewicht:
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²
- 190 g/m²