ContactUsLinkComponent
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Titan™ Y
Katalognr. 139-0238
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
undefined
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Titan™ Y
Katalognr. 139-0238
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Technische Daten
  • Ø:
    63 mm
  • Material:
    Polyester
  • Länge:
    2 m
  • Anschlusstyp:
    Two scaffold hooks, aluminium, 63 mm opening
    Karabiner, zinc plated steel, 18 mm opening
  • Gewicht:
    0,95 kg
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Y-Verbindungsmittel mit zwei Gerüsthaken zum wechselseitigem Anschlagen auf der einen Seite, und einem verzinkten Schraubkarabiner auf der anderen Seite. Mit einem integriertem Falldämpfer, der den Fangstoß bei einem Sturz auf weniger als 6 kN reduziert.
  • Polyester-Gurtband und Polyamid-Falldämpfer
  • Mit Schraubkarabiner und zwei Gerüsthaken (63 mm Öffnung)
Certifications: EN 362