Funktions-Polohemd, Match CoolMax®
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Über diesen Artikel
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
18 Varianten
Product Details & Documents
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- KWIN100470540XS
- KWIN100470540S
- KWIN100470540M
- KWIN100470540L
- KWIN100470540XL
- KWIN1004705402XL
- KWIN100470930XS
- KWIN100470930S
- KWIN100470930M
- KWIN100470930L
- KWIN100470930XL
- KWIN1004709302XL
- KWIN100470940XS
- KWIN100470940S
- KWIN100470940M
- KWIN100470940L
- KWIN100470940XL
- KWIN1004709402XL
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Hitzebeständig
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Verschlussart:
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Stoff:
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- 50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- Gewicht:
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- 140 g/m²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- FarbeKonfektionsgrößeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470540XSEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470540SEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470540MEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470540LEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470540XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN1004705402XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470930XSEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470930SEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470930MEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470930LEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470930XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN1004709302XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470940XSEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470940SEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470940MEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470940LEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN100470940XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.KWIN1004709402XLEinsatzbereiche / VerwendungOutdoorRiskobereichHitzebeständigGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeKurzVerschlussartKnöpfeStoff50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyesterGewicht140 g/m²