Wetterschutz-Jacke, Fristads® Windstopper® GWT-481
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
Atmungsaktiver Windstopper aus 100 % Polyester-Mikrofleece und 3-lagigem Gore-Tex®- Laminat. Mit diversen Verstärkungen aus Cordura® und Ripstop.
- Reißverschluss bis in den Kragen
- Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss sowie Brusttasche mit Reißverschluss
- Innentasche, Telefontasche innen, Daumenschlaufe
- Ärmelabschluss an der Unterkante mit Stretch eingefasst
- Zugband an der Unterkante
Gewicht: 245 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- KWIN101035540M
- KWIN101035540L
- KWIN101035540S
- KWIN101035940S
- KWIN101035940M
- KWIN101035940XS
- KWIN1010355402XL
- KWIN101035940XL
- KWIN101035540XS
- KWIN101035540XL
- KWIN101035940L
- KWIN1010359402XL
- Modell:
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- GWT-481
- Anwendungsbereich Outfit:
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Outdoor
- Riskobereich:
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Kälte
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Stoff:
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- 100% polyester
- Gewicht:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²