Overalls with bib and braces, Bib'N'Brace 81 P154
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
These bib & brace overalls are made of 65 % polyester and 35 % cotton. Ideal for inddustrial workers.
- Adjustable waist
- Two front pockets, two back pockets (one with flap)
- Two chest pockets, one with flap
- Leg pocket with inside folding ruler pocket over side seam and 3 extra pockets
- Leg pocket with flap and outside mobile phone pocket with flap
- OEKO-TEX® certified
Weight: 245 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- 113-4178
- 113-4177
- 113-4179
- 113-4183
- 113-4182
- 113-4185
- 113-4184
- 113-4171
- 113-4163
- 113-4186
- 113-4173
- 113-4172
- 113-4164
- 113-4174
- 113-4176
- 113-4175
- 113-4124
- 113-4123
- 113-4126
- 113-4125
- 113-4128
- 113-4127
- 113-4130
- 113-4170
- 113-4169
- 113-4129
- 113-4156
- 113-4132
- 113-4131
- 113-4155
- 113-4158
- 113-4157
- 113-4160
- 113-4159
- 113-4162
- 113-4161
- 113-4181
- 113-4133
- 113-4135
- 113-4134
- 113-4137
- 113-4136
- 113-4138
- 113-4165
- 113-4180
- 113-4167
- 113-4166
- 113-4168
- Modell:
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Bib'N'Brace 81 P154
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Brustlänge
- Stoff:
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- 65% polyester, 35% cotton
- Gewicht:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²