Webpelz-Jacke, Fristads® P-762
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Outdoor-Jacke aus 100 % Polyester, Faserpelz.
- Reißverschluss
- Daumenschlaufen
- Verlängerte Rückenpartie
- Wendbar
Gewicht: 320 g/m²
Frequently Bought Together
Outdoor-Jacke aus 100 % Polyester, Faserpelz.
Gewicht: 320 g/m²