3-Funktion-Pullover, Match
Schwarz, M
Katalognr. 113-5346
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Langarm-Shirt aus 58% Polyester und 42% Baumwolle. Das Material leitet Feuchtigkeit von der Haut, absorviert diese und verhindert somit einen unbehaglichen Abkühleffekt.
- Rollkragen mit Reißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- Strickbündchen an Armabschlüssen
Gewicht: 205 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Schwarz
- Seq:02
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-5346
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:58% polyester and 42% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:205 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..