AuftragsverfolgungKontakt
Jeans, GEN-Y Denim
Jeans, GEN-Y Denim
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Jeans, GEN-Y Denim
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Zertifikate
Jeans, GEN-Y Denim
16 Varianten
Product Details & Documents
Robuste Hosen aus 100 % Baumwolle (Denim), innen farbig.
  • Abgerundet an den Knien
  • Zwei Fronttaschen (eine mit Münztasche), zwei Gesäßtaschen
  • Tasche am Hosenbein mit Reißverschluss
  • Multifunktionale Tasche mit Stifthalter und Taschen für Zollstock, Handy und ID-Karte
Gewicht: 385 g/m²
Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 113-3761
  • 113-3762
  • 113-3763
  • 113-3764
  • 113-3765
  • 113-3766
  • 113-3767
  • 113-3768
  • 113-3769
  • 113-6555
  • 113-3755
  • 113-3756
  • 113-3757
  • 113-3758
  • 113-3759
  • 113-3760
  • Modell:
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • GEN-Y Denim
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Arm- oder Beinlänge:
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Lang
  • Stoff:
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • 100% cotton (denim)
  • Gewicht:
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
  • 385 g/m²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Typ
    Farbe
    Konfektionsgröße
    Passform
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Standard
    Jeansblau
    44 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3761
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    46 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3762
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    48 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3763
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    50 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3764
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    52 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3765
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    54 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3766
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    56 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3767
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    58 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3768
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Jeansblau
    60 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3769
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Standard
    Jeansblau
    62 (Herren)
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-6555
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    46 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3755
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    48 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3756
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    50 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3757
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    52 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3758
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    54 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3759
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²
  • Langgröße
    Jeansblau
    56 (Herren)
    Lang
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    113-3760
    Modell
    GEN-Y Denim
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Stoff
    100% cotton (denim)
    Gewicht
    385 g/m²