Elektroschutzhandschuhe, Electrosoft CL 0
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Certificates
About this item
Dieser Isolierhandschuh aus Naturlatex eignet sich für Arbeiten unter Spannung bis max. 1000 V.
- Ergonomic shape and lightly powdered interior make the glove easy to slip on and off
- Natural latex base offers high dielectric characteristics
- Thickness ensures good dexterity while offering protection up to 1000 volts
Please note: Must be used with a leather overglove.
Thickness: 1 mm
Colour: Beige
EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III
Certifications: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Kat. III
Specifications
- Catalog No:
- DALL2091907/11
- DALL2091907/8
- Modell:
- CL 0
- CL 0
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:
- Leicht gepudert
- Leicht gepudert
- Oberfläche:
- Smooth
- Smooth
- Stulpenart:
- Stulpe (Gauntlet)
- Stulpe (Gauntlet)
- EN Standard:
- EN 60903-2003, CEI 903-2002
- EN 60903-2003, CEI 903-2002
Specifications
Leather overgloves
Product Information
Frequently Bought Together