Chirurgische Fixierpflaster, Transpore™
Katalognr. MMMEM1527-1
Anbieter: 3M MEDICAL
Technische Daten
- Bezeichnung:Chirurgische Fixierpflaster, Transpore™
- L×B:9,1 m × 25 mm
- Seq:01
- VE:12 Roll
Technische Daten
Über diesen Artikel
Diese transparenten Fixierpflaster mit perforiertem Polyethylenträger können für verschiedene Anwendungsgebiete benutzt werden, wie zum Befestigen von Schläuchen und Geräten (z.B., Katheter, I.V.-Schläuche) und zum Anbringen von großen Kompressen.
- Einfach zu reißen, verlässlich
- Einfach zu handhaben, auch mit Handschuhen
- Klebt gut an der Haut und an Schläuchen
- Hypoallergen und frei von natürlichem Gummilatex
- Frei zuschneidbar für die Befestigung von verschiedenen Kompressen und Geräten
- Günstige Einwegrollen