Ribonuclease A
Anbieter: EUROCLONE
Über diesen Artikel
3 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
- Catalog No:
- EURLEMR199100
- EURLEMR199500
- EURLEMR199001
- Enzymname:
- Ribonuclease A
- Ribonuclease A
- Ribonuclease A
- Enzym-Synonyme:
- RNase A
- RNase A
- RNase A
- MDL No.:
- MFCD00132184
- MFCD00132184
- MFCD00132184
- CAS Nr.:
- 9001-99-4
- 9001-99-4
- 9001-99-4
- Lagerbedingungen:
- Freezer
- Freezer
- Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR199100EnzymnameRibonuclease AEnzym-SynonymeRNase AMDL No.MFCD00132184CAS Nr.9001-99-4LagerbedingungenFreezer - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR199500EnzymnameRibonuclease AEnzym-SynonymeRNase AMDL No.MFCD00132184CAS Nr.9001-99-4LagerbedingungenFreezer - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.EURLEMR199001EnzymnameRibonuclease AEnzym-SynonymeRNase AMDL No.MFCD00132184CAS Nr.9001-99-4LagerbedingungenFreezer