Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Puffer
Klonpuffer
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 7,5
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 7,5
Catalog # MOLE55376245-1L
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Expand image
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 7,5
Catalog # MOLE55376245-1L
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Bezeichnung:
TE-Puffer-Lösung (TRIS-EDTA-Puffer) pH 7,5
Specifications
About this item
Product Details
Product Details