AuftragsverfolgungKontakt
Ampicillin Trihydrat
Ampicillin Trihydrat
Glass bottle, 500 ml
Katalognr. CHMCS4601
Reizend
Anbieter:   Chemicon
Ampicillin Trihydrat
Katalognr. CHMCS4601
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  7177-48-2
Ampicillin Trihydrat
Glass bottle, 500 ml
CAS Nummer:  7177-48-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
  • CAS Nummer:7177-48-2
  • Formel:C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00072036
  • Molekulargewicht:403.45 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-709-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 ml