AuftragsverfolgungKontakt
Ampicillin Trihydrat | Avantor
Ampicillin Trihydrat
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalognr. PROOBP021
Reizend
Ampicillin Trihydrat
Katalognr. PROOBP021
CAS Nummer:  7177-48-2
Ampicillin Trihydrat
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS Nummer:  7177-48-2
Preis
SFr. 461.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
  • CAS Nummer:7177-48-2
  • Formel:C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00072036
  • Molekulargewicht:403.45 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-709-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 mg