AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore® | Avantor
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 500 mL
Katalognr. 324504-500
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
Katalognr. 324504-500
CAS Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Millipore®
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
235.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)