Dextran, M.W. ~ 40,000
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE11939843-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Dextran, M.W. ~ 40,000
Katalognr. MOLE11939843-100G
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 9004-54-0
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9004-54-0
- Formel:(C₆H₁₀O₅)n
- MDL-Nummer:MFCD00130935
- EINECS:232-677-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g