Eisen(III)sulfat Hydrat, Reagenzqualität
0629-500G
:
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g
- Seq:3645
:
:399.88 g/mol (anhy)
:13,04065
:3.1 g/cm³ (20 °C)
:233-072-9
:GHS07
:Raumtemperatur
:15244-10-7
:Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
:MFCD00149714