AuftragsverfolgungKontakt
Löslichkeitsglas | Avantor
Löslichkeitsglas
ADPI, graduated from 0-20 ml, mark at 50 ml, 50 ml, für SuperVario N Zentrifuge
Katalognr. 614-0170
Anbieter:   GERBER FUNKE
Löslichkeitsglas
Katalognr. 614-0170
Anbieter:  GERBER FUNKE
Löslichkeitsglas
Löslichkeitsglas
ADPI, graduated from 0-20 ml, mark at 50 ml, 50 ml, für SuperVario N Zentrifuge
Preis
SFr. 36.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ADPI, graduiert von 0 bis 20 ml, Markierung bei 50 ml.
Technische Daten
  • Typ:
    für SuperVario N Zentrifuge
  • Kapazität:
    50 ml
  • Bezeichnung:
    ADPI, graduated from 0-20 ml, mark at 50 ml
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Anz. Bohrungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-0171
    Gestell für Löslichkeitsglas
    Weiß
    6
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 36.60 SFr.