ContactUsLinkComponent
Elektrische Laborhebebühnen, Lift 240
Catalog # 245-0025
Supplier:  BOCHEM
undefined
Elektrische Laborhebebühnen, Lift 240
Catalog # 245-0025
Supplier:  BOCHEM
Specifications
  • Plattengröße:
    240×240 mm
  • Arbeitshöhe:
    120 - 300 mm
  • Max. dynamische Belastbarkeit:
    25 kg
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Edelstahl ¹⁸/₁₀. Fernbedienbare Laborhebebühne mit integriertem Motor zur Verwendung in Abzügen.
  • Chemikalienbeständige PTFE-Körper schützen die elektronischen Komponenten
  • Stabiles Stativ und wackelfreies Heben und Senken
  • An der Außenseite kann manuell ein Endanschlag eingestellt werden
Max. Tragkraft (dynamisch): 25 kg