SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Versiegeln
Dichtringe
Filter seal, Vac-Ring™, SP Bel-Art
Filter seal, Vac-Ring™, SP Bel-Art
BELAH389590000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Filter seal, Vac-Ring™, SP Bel-Art
BELAH389590000
:
Bel-Art Products, a Part of SP
Bezeichnung:
Filterdichtung, Vac-Ring™, schwarz, für Trichterstielen mit bis zu 22 mm Ø, Stärke 9,5 mm und Außen-Ø 76 mm
Material:
Neopren
VE:
1