Pestizid- Referenzstandard, cis-Permethrin 100 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERXA15990100CY
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:61949-76-6
- Bezeichnung:cis-Permethrin 100 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₂₁H₂₀C₁₂O₃
- Bezeichnung:cis-Permethri