Pestizid- Referenzstandard, cis-Permethrin 10 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERL15990100CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:61949-76-6
- Bezeichnung:cis-Permethrin 10 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₂₁H₂₀C₁₂O₃
- Bezeichnung:cis-Permethri