AuftragsverfolgungKontakt
Sulfacetamid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE34100925-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Sulfacetamid
Katalognr. MOLE34100925-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  144-80-9
Sulfacetamid
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  144-80-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
  • CAS Nummer:144-80-9
  • Formel:C₈H₁₀N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00066501
  • Molekulargewicht:214.24 g/mol
  • EINECS:205-640-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g