Glycinmethylester Hydrochlorid (H-Gly-OMe.HCl)
Catalog # 04-12-5007-25
Anbieter: Novabiochem (Part of Merck)
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:25 g
- Seq:3308
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:125.56 g/mol
EINECS:227-139-1
CAS-Nummer:5680-79-5
Formel:C₃H₈ClNO₂
MDL-Nummer:MFCD00012870