Linuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Catalog # EHERC14640000
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:0,1 g
- Seq:3020
Specifications
About this item
:
EINECS:206-356-5
CAS Number:330-55-2
Formula:C₉H₁₀Cl₂N₂O₂