Pestizid- Referenzstandard, Omethoat (O,O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiophosphat) 100 µg/ml in Aceton
Catalog # EHERXA15730000AC
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:1113-02-6
- Bezeichnung:Omethoat (O,O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiophosphat) 100 µg/ml in Aceton
- Formel:C₅H₁₂NO₄PS
- Bezeichnung:Omethoate (O,O-Dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate)