ContactUsLinkComponent
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
  8.20159.0100
 :  Merck
 :  
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
  8.20159.0100
 :  Merck
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Solubility:
    100 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    212 - 215 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    178.48 g/mol
 :
 :178.49 g/mol
 :8,II
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
 :212-479-5
 :1759
 :GHS05
 :GHS07
 :Raumtemperatur
 :821-48-7
 :C₄H₁₀Cl₃N
 :MFCD00012515