Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Katalognr. ACRO106321000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 821-48-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
- CAS Nummer:821-48-7
- Formel:C₄H₁₀Cl₃N
- MDL-Nummer:MFCD00012515
- Molekulargewicht:178.49 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:210…215 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:212-479-5
- UN:3261
- ADR:8,II
Dokumente
ACRO10632
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:210 to 215 °C
- Titration with HClO4:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g