Pestizid- Referenzstandard, Octachlornaphthalin 100 µg/ml in Acetonitril
Catalog # EHERXA15710700AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:313-72-4
- Bezeichnung:Octachlornaphthalin 100 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₁₀F₈
- Bezeichnung:Octafluoronaphthalene