Pestizid- Referenzstandard, 1,8-Dichlornaphthalin 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCIL-ECN-2623
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:2050-74-0
- Bezeichnung:1,8-Dichlornaphthalin 100 µg/ml in n-Nonan
- Formel:C₁₀H₆Cl₂
- Bezeichnung:1,8-Dichloronaphthalene