Pestizid- Referenzstandard, Clofenotan 100 µg/ml in n-Nonan
Catalog # PROOCILULM61351.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:50-29-3
- Bezeichnung:Clofenotan 100 µg/ml in n-Nonan
- Formel:C₁₄H₉Cl₅
- Bezeichnung:Clofenotane