Pestizid- Referenzstandard, 2,4'-DDT 100 µg/ml in n-Nonan
Katalognr. PROOCILULM61341.2
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:789-02-6
- Bezeichnung:2,4'-DDT 100 µg/ml in n-Nonan
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₁₄H₉Cl₅
- Bezeichnung:2,4'-DDT