ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, ε-BHC 10 µg/ml in Methanol
Pestizid- Referenzstandard, ε-BHC 10 µg/ml in Methanol
  PROONE7215M
 :  
Pestizid- Referenzstandard, ε-BHC 10 µg/ml in Methanol
  PROONE7215M
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,5 mL
  • CAS Nr.:
    6108-10-7
  • Bezeichnung:
    ε-BHC 10 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₆H₆Cl₆
  • Bezeichnung:
    ε-BHC