Pestizid- Referenzstandard, BHC (Isomerengemisch) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL14070000IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:608-73-1
- Bezeichnung:BHC (Isomerengemisch) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₆H₆Cl₆
- Bezeichnung:BHC (mixed isomers)