AuftragsverfolgungKontakt
Deckglaspinzetten | Avantor
Deckglaspinzetten
Gebogen, 102 mm
Katalognr. BELAH379420000
Deckglaspinzetten
Katalognr. BELAH379420000
Deckglaspinzetten
Deckglaspinzetten
Gebogen, 102 mm
Preis
SFr. 129.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These PTFE coated forceps with wide tips are perfect for lifting cover glasses.
  • Available in two styles: With bent or straight tip
  • FDA compliant for food contact
Technische Daten
  • Typ:
    Gebogen
  • Länge:
    102 mm
  • Seq:
    01