AuftragsverfolgungKontakt
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™ | Avantor
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
Katalognr. UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Katalognr. UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
Preis
SFr. 9’010.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ChromaDoc-It™ system connects to a computer for acquisition and documentation of thin layer chromatography (TLC) images. The high resolution Digi camera is controlled by UVP's exclusive capture software.
  • DigiCam 130 digital colour camera with 17,9 megapixel resolution
  • Low profile Chromato-Vue UV viewing cabinet (15 W) includes overhead UV (254/365 nm)
  • Capture software controls camera functions, image capture and image enhancement; allows live preview of images
Application: Thin Layer Chromatography (TLC) gel imaging with overhead UV lamps.
Achtung! Bitte beachten: UVP software requires Microsoft Windows 8, Windows 7 or Vista (32-bit or 64-bit).
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
  • Cat. No.:
    UVPA97-0109-02
  • Modell:
    ChromaDoc-It
  • B×T×H:
    502×419×391 mm
  • Filter:
    EtBr Red 570 - 640nm
  • Kamera:
    DigiCam 130, 17,9 MP
  • Display:
    Digital color imaging
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • UVPA77-0013-01
    Startset-Montage für 4- und 6-W-Lampen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • UVPA34-0009-02
    Langwellen-UV-Röhre (365 nm) als Ersatz, 15 W
    Serie C Schrank- und UV-Tischlampe XX-15L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • UVPA34-0008-01
    Replacement shortwave (254 nm) UV tube, 15 W
    Serie C Schrank- und UV-Tischlampe XX-15S
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 56.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • UVPA34-0066-01
    UV-Röhre als Ersatz, 4 W, weiß
    EL Serie Lampen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 21.90