Klemmen für Sicherheitsbeutel, Clavies®
Katalognr. BELAF131900100
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Technische Daten
- Für:Autoklavierbare Beutel von 304×609 mm bis 482×584 mm
- Farbe:Orange
- Bezeichnung:Klemmen für Sicherheitsbeutel
- VE:100