ContactUsLinkComponent
Laborglasreiniger deconex® 21 SOLID
Laborglasreiniger deconex® 21 SOLID
Catalog # 148-5191
Supplier:  Borer Chemie
undefined
Laborglasreiniger deconex® 21 SOLID
Catalog # 148-5191
Supplier:  Borer Chemie
Specifications
  • Bezeichnung:
    deconex® 21 SOLID
  • VE:
    10 kg
Specifications
About this item
Mildalkalischer Pulverreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Gute Materialverträglichkeit, besonders für alkali- und korrosionsempfindliche Gegenstände empfohlen, auch für Aluminium geeignet
  • EDTA-, NTA-, chlor- und tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner