Thulium-Standardlösung, 1000 mg/L Tm in verd. Salpetersäure (aus Tm(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Catalog # 1.70361.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Element:Thulium
- Symbol:Tm
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST