Certipur®, Supelco® Thorium-Standardlösung, 10 mg/L Th in verd. Salpetersäure (aus Th(NO₃)₄), Standard für ICP
Catalog # 1.70391.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- GHS-Signal:Achtung
- Lagertemperatur:Ambient
- Element:Thorium
- Symbol:Th
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST, sowie hergestellt von einem akkreditierten Lieferanten gemäß ISO 17034.