AuftragsverfolgungKontakt
Nonadecansäuremethylester | Avantor
Nonadecansäuremethylester
Anbieter:   MATREYA
Nonadecansäuremethylester
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
Nonadecansäuremethylester
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
  • CAS Nummer:1731-94-8
  • Formel:C₂₀H₄₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009011
  • Molekulargewicht:312.54 g/mol
  • EINECS:217-056-9
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Artikel gestrichen