Pestizid- Referenzstandard, Parathion-Methyl (O,O-Dimethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat) 10 µg/ml in Cyclohexan
EHERL15890000CY
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:298-00-0
- Bezeichnung:Parathion-Methyl (O,O-Dimethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat) 10 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₈H₁₀NO₅PS
- Bezeichnung:Parathion-methyl (O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate)