Pestizid- Referenzstandard, Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat) 100 µg/ml in Acetonitril
EHERXA15300000AL
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:6923-22-4
- Bezeichnung:Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat) 100 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₇H₁₄NO₅P
- Bezeichnung:Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl phosphate)