Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Pestizid- Referenzstandard, Chlorbenzilat (4,4'-Dichlorbenzilsäureethylester) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL11390000IO
 :  
Pestizid- Referenzstandard, Chlorbenzilat (4,4'-Dichlorbenzilsäureethylester) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL11390000IO
 :  

 

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    510-15-6
  • Bezeichnung:
    Chlorbenzilat 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₆H₁₄Cl₂O₃
  • Bezeichnung:
    Chlorobenzilate