ContactUsLinkComponent
Health
Irritant
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure)
Catalog # MOLEM12133684
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Health
Irritant
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure)
Catalog # MOLEM12133684
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :138 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-883-4
UN:1572
ADR:6.1,II
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:75-60-5
Formula:(CH₃)₂As(O)OH
MDL Number:MFCD00002095