ContactUsLinkComponent
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
  REGEICCS03
 :  REAGECON
 :  
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
  REGEICCS03
 :  REAGECON
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Kalium
  • Symbol:
    K