Natrium-Standardlösung, 1.000 mg/L in Wasser-Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # REGEICCS04
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Natrium
- Symbol:Na