Molybdän-Standardlösung, 10000 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die ICP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Rückführbar auf NIST
Specifications
- MDL No.:MFCD00003465
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together